Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12927935 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,3 ml
38 ml
2 ml
Farbe:
Rot
Weiß
Material:
HDPE
Polystyrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Farbe Material Sterilität unitSize
12927935 2 ml Weiß HDPE Unsteril 100 Stück
15613964 38 ml Weiß Polystyrol Steril 100 Stück
15691739 38 ml Rot Polystyrol Steril 100 Stück
15889391 38 ml Weiß Polystyrol Unsteril 100 Stück
15899391 0,3 ml Weiß Polystyrol Unsteril 100 Stück
15809401 0,3 ml Weiß Polystyrol Steril 100 Stück
6 options
Artikelnummer. 12927935
Marke: Sampling Systems™ 8015H170
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem schmalen Spatel können Proben aus sehr kleinen Behältern wie Fläschchen entnommen werden. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Mikrospatel sind ideal für die Handhabung kleiner Mengen von Pulvern und Granulaten.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich.  Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
  • Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Breite (metrisch) 13 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 170 mm