Beschreibung
- Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA, EC 1935/2004 und EU 10/2011 konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Verschiedene Klingenbreiten sind erhältlich. Ideal für kleine Fläschchen oder Probenbehälter
- Auch in HDPE, für zusätzliche chemische Beständigkeit, erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Unsteril |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Breite (metrisch) | 13 mm |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 170 mm |