Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Probenehmer mit einem Schlitz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15859451 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
620 mm
970 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15859451
Marke: Sampling Systems™ 8069H1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme einer 50-ml-Probe aus dem Schlitz nahe der Spitze des Probenehmers. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit einem Schlitz eignet sich ideal für die Entnahme einer Einzelprobe aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Specifikationer
Produkttyp Probenehmer mit Schlitz
Material HDPE
Enthält 20 pro Packung
Kapazität (metrisch) 50 ml
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Länge (metrisch) 970 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.