Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Probenehmer mit einem Schlitz
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15869451 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
620 mm
970 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
15869451 970 mm Steril 20 Stück
15859451 970 mm Unsteril 20 Stück
15879451 620 mm Unsteril 20 Stück
15889451 620 mm Steril 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15869451 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8069H1000S
Verfügbar ab: 02-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für die Entnahme einer 50-ml-Probe aus dem Schlitz nahe der Spitze des Probenehmers. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit einem Schlitz eignet sich ideal für die Entnahme einer Einzelprobe aus frei fließenden Pulv
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer mit Schlitz
Material HDPE
Enthält 20 pro Packung
Kapazität (metrisch) 50 ml
Sterilität Steril
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Länge (metrisch) 970 mm