Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Probenehmer mit einem Schlitz
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7138870 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
620 mm
970 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. 15859451
Marke: Sampling Systems™ 8069H1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die Entnahme einer 50-ml-Probe aus dem Schlitz nahe der Spitze des Probenehmers. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Probenehmer mit einem Schlitz eignet sich ideal für die Entnahme einer Einzelprobe aus frei fließenden Pulvern und Granulaten.
  • In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
  • BSE/TSE-frei
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
  • Schieben Sie den Probennehmer in das Produkt, und stellen Sie sicher, dass der Probenehmer geschlossen ist
  • Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
  • Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer mit Schlitz
Material HDPE
Enthält 20 pro Packung
Kapazität (metrisch) 50 ml
Sterilität Unsteril
Durchmesser (metrisch) 26 mm
Länge (metrisch) 970 mm