Beschreibung
- Made from food grade polystyrene
- Individually bagged to prevent cross contamination
- 100% manufactured and packed in a cleanroom
- Available in both sterile and non-sterile
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Serrated, Flat |
| Länge (angloamerikanisch) | 8 in. |
| Material | Polystyrol |
| Länge (metrisch) | 203 mm |
| Produkttyp | Pinzetten |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 50 Tweezers/Cs. |
| Sterilität | Steril |
| Modell | Molded |