Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
Artikelnummer. 17942062 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
203 mm
300 mm
303 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität unitSize
17942062 203 mm Unsteril 50 Stück
17922122 203 mm Steril 50 Stück
17932062 303 mm Unsteril 50 Stück
17896387 300 mm Steril 50 Stück
4 options
Artikelnummer. 17942062
Marke: Sampling Systems™ 8270A200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
SteriWare multi-grip tweezers can be used as normal tweezers, but also have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
  • Made from food grade polystyrene
  • Individually bagged to prevent cross contamination
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
  • Available in both sterile and non-sterile
Specifications
Spitzenform Serrated, Flat
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 203 mm
Produkttyp Pinzetten
Menge (Anzahl pro Karton) 50 Tweezers/Cs.
Sterilität Unsteril
Modell Molded