Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Offene V-Spatel
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17564666 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
150 mm
250 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
10 mm
20 mm
Größe:
Eng
Standard
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Packungsgröße:
100 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sägeblatt Breite (metrisch) Sägeblatt Größe Sterilität unitSize
17564666 100 mm 20 mm Standard Nicht steril 100 Stück
17574666 100 mm 20 mm Standard Steril 100 Stück
17584666 150 mm 20 mm Standard Nicht steril 100 Stück
17594666 150 mm 20 mm Standard Steril 100 Stück
17504676 250 mm 20 mm Standard Nicht steril 100 Stück
17514676 250 mm 20 mm Standard Steril 100 Stück
17524676 - - - - -
17534676 100 mm 10 mm Eng Steril 100 Stück
17544676 150 mm 10 mm Eng Nicht steril 100 Stück
17554676 250 mm 10 mm Eng Steril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17564666 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8440A100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Improve your quality control by taking fixed volume powder samples easily with SteriWare™ Open V Spatulas. The open tip design is ideal for dispensing and sampling small quantities of powders. Available sterile in a wide range of sizes ideal for the pharmaceutical, chemical and food industry.
  • Unsere offenen V-Spatel zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Probenahmen, Rohstofftests und zur Prüfung von Stückgütern.
  • Hergestellt gemäß dem höchsten Standard in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten, und geliefert mit vollständiger Dokumentation.
  • Erhältlich in 2 Breiten und 3 Längen, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Probenahmewerkzeug für die jeweilige Aufgabe haben.
  • Die schmalen Ausführungen sind ideal, wenn Sie die Probe in ein Reagenzglas geben oder eine kleine Probe nehmen möchten.
  • Die längere Ausführung ist ideal, wenn Sie eher eine Querschnittsprobe nehmen möchten.
  • Der V-Spatel zum Einmalgebrauch wird in vorgepackten Beuteln gebrauchsfertig geliefert.
  • Einfach auspacken und verwenden.
  • Eine Reinigung oder Reinigungsvalidierung ist nicht erforderlich.
  • Erhältlich in 2 Ausführungen, steril und unsteril.
  • Sterile und unsterile Spatel sind ideal, wenn ein robustes Werkzeug erforderlich ist.
  • Hergestellt aus hochwertigem PS, das den neuesten Lebensmittelstandards, EC- und FDA-Standards entspricht.
  • BSE/TSE-frei
  • Chargen-Konformitätsbescheinigung mitgeliefert.
  • Geformt und verpackt in einem medizinischen Reinraum, um die Reinheit zu gewährleisten.
Spezifikation
Menge 100/Packung
Sterilität Nicht steril
Farbe Weiß
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 100 mm
Größe Standard
Breite (metrisch) Sägeblatt 20 mm
Material Polypropylen