Beschreibung
- Der SteriWare™ Sack- und Beutel-Probenehmer ist perfekt für die Entnahme von Proben aus Säcken und Beuteln geeignet.
- Dieser Probenehmer ist ideal für schnelle Qualitätsprüfungen durch die Seiten der Säcke.
- Der SteriWare™ Sack-Probenehmer ist in zwei Durchmessern erhältlich, der schmale ist ideal für frei fließende Pulver und für kleine Produkte wie Pfefferkörner, während sich der Probenehmer mit großem Durchmesser besser für die Probenahme von Nüssen und Bohnen geeignet.
- Der SteriWare™ Sack-Probenehmer verfügt über einen ergonomischen Griff und eine speziell entwickelte Klinge.
- Während der Probenahme muss der Anwender einen Beutel oder eine Flasche über das hintere Ende des Probenehmers halten, um das Pulver oder Granulat nach dem Gleiten durch den Probenehmer aufzufangen.
- Hergestellt aus hochwertigem, lebensmitteltauglichem und FDA-konformem HDPE.
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargendokumentation und Bescheinigung im Lieferumfang enthalten.
- Einzeln verpackt und in wirtschaftlichen Kisten von 100 Stück verkauft.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | HDPE |
| Sterilität | Unsteril |
| Verpackungsart | Kiste |
| Menge | 100/Packung |
| Außendurchmesser (metrisch) unten | 45 mm |
| Länge (metrisch) | 325 mm |