Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13462829 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
225 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität Packungsgröße
13462829 225 mm Steril 100 Stück
15164966 - - -
15879561 225 mm Unsteril 100 Stück
15889561 190 mm Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13462829 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8785H110S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.00 €
    197.00 € / 100 Stück
    Sparen 103.00 €
    34% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch die ergonomische Form ist das Instrument einfach anzuwenden und eignet sich ideal zum Schaben und Reinigen. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber ist ideal für die Verwendung mit Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Spezifikation
Produkttyp Einwegschaber
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Enthält Einzeln verpackt
Länge (metrisch) 225 mm
Material HDPE