Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15164966 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
225 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Sterilität unitSize
15164966 - - -
13462829 225 mm Steril 100 Stück
15879561 225 mm Unsteril 100 Stück
15889561 190 mm Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15164966 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 8785H75S
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die ergonomische Form ist das Instrument einfach anzuwenden und eignet sich ideal zum Schaben und Reinigen. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber ist ideal für die Verwendung mit Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich