Läs mer
Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber
BIOPHARMA
Produktkod. 15889561 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Länge (metrisch):
190 mm
225 mm
Sterilität:
Steril
Unsteril
Förpackningsstorlek:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Länge (metrisch) Sterilität Förpackningsstorlek
15889561 190 mm Unsteril 100 Stück
15164966 - - -
13462829 225 mm Steril 100 Stück
15879561 225 mm Unsteril 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15889561 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8785H75
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Visa alla kampanjer
Verfügbar ab: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Durch die ergonomische Form ist das Instrument einfach anzuwenden und eignet sich ideal zum Schaben und Reinigen. Der Sampling Systems™ SteriWare™ Schaber ist ideal für die Verwendung mit Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika.
  • Geformt und verpackt in einem Reinraum der Klasse 100,000
  • Einzeln verpackt
  • Hergestellt aus FDA-, EC 1935/2004- und EU 10/2011-konformen Materialien
  • BSE/TSE-frei
  • Erhältlich in 2 Größen
  • Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
  • Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
  • Keine Kreuzkontamination
  • Keine Reinigung erforderlich
Specifikationer
Produkttyp Einwegschaber
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Enthält Einzeln verpackt
Länge (metrisch) 190 mm
Material HDPE
Breite (metrisch) 75 mm-Klinge
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.