Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Single Use Production and Sampling Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239860 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
30 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Sterilität unitSize
17524626 25 ml Unsteril 100 Stück
17554626 25 ml Steril 100 Stück
17584626 50 ml Unsteril 100 Stück
17564616 100 ml Unsteril 100 Stück
17594616 100 ml Steril 100 Stück
17504626 150 ml Unsteril 100 Stück
17514626 150 ml Steril 100 Stück
17534626 250 ml Unsteril 100 Stück
17544626 250 ml Steril 100 Stück
17564626 500 ml Unsteril 40 Stück
17574626 500 ml Steril 40 Stück
17574616 1.000 ml Unsteril 30 Stück
17584616 1.000 ml Steril 30 Stück
13 options
Product Code. 17524626
Brand: Sampling Systems™ 8286A25
Only null left
Add to basket
Add to basket
These SteriWare™ Single Use Production and Sampling powder Scoops are ideal for sampling, production and laboratory work. The complete range is made to the highest standards.
  • SteriWare™ Pulverschaufeln mit flachem Boden sind freistehende Schaufeln zur einmaligen Verwendung für den Einsatz in GMP-Produktionsbereichen.
  • Sie eignen sich perfekt für die Probenahme und das Dispensieren von Pulvern und Granulaten.
  • Diese Pulverschaufeln werden in einem Reinraum nach höchsten Standards hergestellt.
  • Vom ergonomischen Design bis hin zur branchenführenden Dokumentation sind diese Schaufeln ideal für den Einsatz in pharmazeutischen und Lebensmittelfabriken.
  • Das robuste Design und der ergonomische Griff sorgen für eine einfache und komfortable Anwendung.
  • Alle Pulverschaufeln sind einzeln verpackt und in steriler und unsteriler Ausführung erhältlich.
  • Einfach die Größe Ihrer Schaufel auswählen, auspacken und verwenden.
  • SteriWare™ Schaufeln können als Volumenmessschaufeln verwendet werden: Durch Nivellieren des überschüssigen Pulvers erhalten sie das angegebene Sollvolumen.
  • Sie sind in vielen verschiedenen Größen von 25 ml (0,9 oz.) bis 1.000 ml (36 oz.) erhältlich.
  • Direkt aus dem Beutel verwenden.
  • Die robusten, ergonomischen Griffe sind so konzipiert, dass sie wiederholt verwendet werden können.
  • Wenn Sie das Pulver nach dem Ausschöpfen messen wollen, erhalten Sie durch Entfernen des überschüssigen Pulvers das genaue Volumen.
  • Hergestellt aus PS in Lebensmittelqualität.
  • Entspricht den neuesten FDA- und EU-Anforderungen.
  • BSE/TSE-frei
Specifications
Sterilität Unsteril
Kapazität (metrisch) 25 ml
Einwegprodukt Ja
Breite (metrisch) 38 mm
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 137 mm