Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Swabbing Templates
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Abmessungen (L x B):
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
- Available sterile or non-sterile
- Ensures consistent validation results
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Swabbing Template |
| Material | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Skala | No |
| Sterilität | Steril |
| Abmessungen (L x B) | 50 x 50 mm |