Få mere at vide
Få mere at vide
Kimtech™ Sterling™ Nitril-Handschuhe, beidhändig tragbar
Beschreibung
- Garantierte Konformität:
- PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,
- EN 374-4:2003 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien,
- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren
- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hergestellt unter Verwendung firmeneigener Verfahren Sterling™ Technologie, die Sicherheit und Komfort vereint. Die effiziente und umweltfreundliche Bauweise minimiert den Abfall, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.
- Durch die Nitrilkonstruktion entstehen Produkte, die stärker und schlanker als Latexhandschuhe sind und einen zertifizierten Schutz gegen eine breite Palette von Verunreinigungen bieten sowie für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.
- Die Handschuhe sind antistatisch geprüft, um den Träger und die Ausrüstung zu schützen, beidhändig tragbar und grau.
- Texturierte Fingerspitzen verbessern den Griff und die taktile Empfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Die gerollten Bündchen erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Reißrisiko und erhöhen die Haltbarkeit, wobei das Abrollen für ein einfacheres Anziehen und Ausziehen reduziert wird.
- Enthalten kein Naturlatex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautreizungen für den Träger verringert wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, ISO 16604 |
| Klassifikation | PSA-Kategorie III |
| Accelerator Free | Ja |
| Anwendungen | Industrie, Labor |
| AQL | 0.65 |
| Farbe | Grau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Oberflächenbehandlung außen | Glatt |
| Finger Thickness (English) | 3,9 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.1 mm |
| Mehr anzeigen |