Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Sterling™ Nitrile beidseitig tragbare Handschuhe – Grau
Benutzen Sie den Promotions-Code "21912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
21.45 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
22.58 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Kimtech™ Sterling™ Nitrile Handschuhe schützen vor Kontamination durch Chemikalienspritzer und Mikroorganismen. Dadurch wird ein nahtloser Schutz gewährleistet, wann und wo er zählt. Die ungepuderten Handschuhe sind ideal für den Einsatz in Forschungs- und Produktionseinrichtungen für Forensik, Biowissenschaften und unsterile Anwendungen in der Arzneimittelherstellung.Sie wurden mit einem innovativen Ansatz aus synthetischem Nitril-Polymer hergestellt. So entstehen statisch ableitende Handschuhe mit einer Spitzendicke von nur 0,9 mm, aber mit ausgezeichneter Zugfestigkeit für den anspruchsvollen Prozess. Diese patentierten physikalischen Eigenschaften bieten den Komfort und die einfache Handhabung von Latex, jedoch mit dem verbesserten chemischen und mechanischen Schutz von Nitril, zusammen mit einem reduzierten Potenzial für allergische Typ-1-Handschuhreaktionen.Die Präzisionsfertigung reduziert das Kontaminationsrisiko und sorgt dafür, dass Nitrilhandschuhe ein hohes Maß an Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften gewährleisten. Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen ermöglichen eine ausgezeichnete Handhabung von nassen und trockenen Materialien, und die beidseitig tragbaren Handschuhe wurden umfassend unter strengen Bedingungen getestet.Darüber hinaus sorgen die dünne Nitrilkonstruktion und die effiziente Verpackung unserer chemikalienbeständigen Handschuhe für bis zu 33 % weniger Abfall. Außerdem sind sie in Kartons mit bis zu 50 % mehr Inhalt als bei herkömmlich verpackten Handschuhen erhältlich.Verfügbare Größen/Artikelnummern:XS – 99210S – 99211M – 99212L – 99213XL – 99214 10 Kartons x 150 beidseitig tragbare, graue Handschuhe, XL, (1500 gesamt)
- Garantierte Konformität:- PSA-Kat. III gemäß (EU-)Verordnung 2016/425, - EN ISO 374-1:2016 Typ C (K) Chemikalienspritzschutz,- EN 374-4:2003 Beständig gegen Zersetzung durch Chemikalien,- EN ISO 374-5:2016 Schutz vor Mikroorganismen und Viren,- Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimiert Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden.
- Die Nitrilkonstruktion führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als Latexhandschuhen mit zertifiziertem Schutz vor einer Vielzahl von Kontaminanten und Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind antistatisch getestet, um Träger und Ausrüstung zu schützen, beidseitig tragbar und grau.
- Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Träger verringert wird.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von XS bis XL.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE 0120, PSA-Produkt der Kategorie III, klassifiziert nach EG-Richtlinie 89/686/EWG, getestet in Übereinstimmung mit den EN-Normen EN 420:2003, AQL-Dichtigkeitswert von 1,5, ISO 9001, ISO 16604 |
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbe | Grau |
Einwegprodukt | Ja |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Nitril |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Größe | XS |
Mehr anzeigen |