Learn More
STF 118804
Artikelnummer. 18790809
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18790809 5 mg 5 Milligramm
18788758 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18790809 Lieferant Tocris Bioscience Lieferanten-Nr. 5207/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
NAMPT Inhibitors
STF 118804 is a NAMPT inhibitor (nicotinamide phosphoribosyltransferase, visfatin, PBEF1); inhibits NAD+ synthesis from nicotinamide. Potently inhibits the viability of multiple B-cell acute lymphoplastic leukemia (B-ALL) cell lines (IC50 < 10 nM); induces apoptosis in MF-411 cells. Induces regression of ALL xenografts and eliminates leukemia stems cells from bone marrow in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[5-Methyl-4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]methyl]-2-oxazolyl]-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
CAS 894187-61-2
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 5 mg
Summenformel C25H23N3O4S
Formelmasse Observed MW: 461.53