Learn More
Macherey-Nagel™ Ascorbinsäure-Stäbchen, halbquantitativ
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Format:
Streifen
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
Ermöglicht das schnelle und einfache Bestimmen von Ascorbinsäure/Vitamin C in Lebensmitteln.Macherey Nagel™ Quantofix™ Ascorbinsäure-Teststreifen sind semiquantitativ, vorkalibriert und enthalten alle erforderlichen Materialien und Reagenzien.
- Einsatzbereit
- Schnell: liefert innerhalb von 30 Sekunden zuverlässige Ergebnisse
- Hervorragend für die Überprüfung der Füllstände in der Lebensmittelindustrie
- Präzise: Farbkarten werden mit zertifizierten Standardlösungen angepasst und geprüft
- Haltbarkeit: 2.5 Jahre bei Lagerung unter 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifen |
| Typ | Ascorbinsäure-Teststreifen-Kit |