Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Klebematten
Artikelnummer. p-8010419
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
45 x 91 cm
46 x 91 cm
45 x 114 cm
Packungsgröße:
120 Stück
Artikelnummer. 11876373
Marke: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177352
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Vermeiden Sie Staubkontaminationen von Sohlen mit CEEC Controlled Environment Equipment Corp.™ Klebematten. Sie haften direkt auf dem Boden oder in einem Aluminiumrahmen für die Dekontamination von Schuhen beim Betreten einer Reinraumumgebung.
  • Klebende Staubmatten
  • Platten nummeriert von 30 bis 1
  • Zum direkten Aufkleben am Boden oder in einem Aluminiumrahmen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 45 x 91 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt Staubverunreinigungen von Schuhsohlen
Menge 120/Packung
Farbe Weiß
Material Polyethylen
Typ Anti-Staub-Matte