Learn More
Stigmasterol, > 95%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11403331 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11403331 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11403331 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210296225
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stigmasterol
CAS 83-48-7
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich >95%
Summenformel C29H48O
MDL-Nummer MFCD00003630
Menge 25 g
Synonym stigmasterol, stigmasterin, beta-stigmasterol, stigmasta-5,22-dien-3beta-ol, 24s-5,22-stigmastadien-3beta-ol, unii-99wuk5d0y8, stigmasta-5,22e-dien-3beta-ol, stigmasta-5,22-dien-3-beta-ol, 3beta,22e-stigmasta-5,22-dien-3-ol, stigmasta-5,22-dien-3-ol, 3b,22e
InChI-Schlüssel HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
SMILES CC[C@H](\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)C
IUPAC-Name (1R,3aS,3bS,7S,9aR,9bS,11aR)-1-[(2R,3E,5S)-5-ethyl-6-methylhept-3-en-2-yl]-9a,11a-dime thyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 412.70
PubChem CID 5280794
ChEBI CHEBI:28824
Formelmasse 412.7
Reinheit (%) >95%
Physikalische Form Powder