Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Rührstabgreifer
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30.48 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Polyethylene pick-up rod with powerful Alnico magnet sealed in one end
- Alnico V-Magnet an einem Ende versiegelt
- Praktische Schlaufe zum Aufhängen am anderen Ende
- 9.5 mm Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,37 in. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rührstäbe aus Kolben und anderen Gefäßen lösen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührstäbchen |
| Enthält | Alnico-V Magnet an einem Ende und Aufhängeöse an anderem Ende |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 9.5 mm |
| Länge (metrisch) | 30.48 cm |
| Material | PE (Polyethylen) |