Learn More
Cole-Parmer™ Rührstäbe
Artikelnummer. p-8012874
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
12 mm
Durchmesser (metrisch):
4,5 mm
6 mm
Form:
Oval
Zylinder
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 12789038
Marke: Cole-Parmer™ 3663098
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Stir Bars suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
  • Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,24 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) For Stem Integrity
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Stammintegrität
Länge (angloamerikanisch) 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 10 mm
Form Oval
Typ Rührstab