Learn More
1SET SET OF STIRRER BARS . .
Beschreibung
Beständig gegen nahezu alle Chemikalien
- Lieferung in Packs mit Polaritätsausrichtung, damit eine maximale Kopplungskraft gegeben ist
- Sortiment der gängigsten Typen und Größen an PTFE-Magnetrührstäben
- Lieferung in einer in Fächer unterteilten Box aus rotem Polypropylen mit durchsichtigem Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Mittelring: Je zwei 12x4.5 25x6 45x8 und 60x9.5 mm -Oval: Je zwei 20x10 , 25x12 , 35x16 und 50x20 mm -Mikro: Je drei 7x2 und 10x3 mm |
| Beschichtung | PTFE |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | Je 1 |
| Typ | Rührstabsatz |