Beschreibung
- Rührwerkzubehör
Spezifikation
Spezifikation
| Höhe (metrisch) | 6,000 cm |
| Form | Feste Klinge |
| Breite (metrisch) | 10,000 cm |
| Gewicht (metrisch) | 125,000 g |
| Abmessungen (L x B x H) | 53,000 x 10,000 x 6,000 cm |