Learn More
Heidolph™ Rührstab-Sets
Artikelnummer. 10393073 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
15 x 6 mm
25, 40, 50 mm
30 x 10 mm
Form:
Oval
Zylinder
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Form unitSize
10393073 30 x 10 mm Oval -
10157841 25, 40, 50 mm Zylinder 1 Stück
10333033 15 x 6 mm Oval 3 Stück
3 options
Artikelnummer. 10393073
Marke: Heidolph™ 5095500000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stirring bars available in oval and cylindrical shape sets
Ovale Rührstäbe:
  • Die Form ähnelt der des Kolbens und gewährleistet eine vollständige Vermischung
  • Bei einem ovalen Magnetkern steht mehr Kraft zur Verfügung als bei einem zylindrischen Magnetkern
  • Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
    • Rundbodenkolben z. B. für Reaktionsgemische
Zylindrische Rührstäbe:
  • Reibungslose Betriebsbedingungen bei optimaler Kontaktfläche
  • Lange Nutzungsdauer
  • Für Anwendungen in folgenden Bereichen:
    • Bechergläser
    • Kristallschalen
    • Heizbäder
    • Andere Gefäße mit flachem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Weiß
Abmessungen (L x B x H) 30 x 10 mm
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) 30 mm
Material PTFE
Menge 3/Pckg.
Form Oval