Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Zubehör für Rührheizplatten und Heizplatten
Artikelnummer. p-7232468
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Undergrad-Heizplatten und Rühr-Heizplatten
Typ:
Temperaturregler
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17342681
Marke: Cole-Parmer™ Stuart™ 0480790
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Replacement parts and accessories for use with Hotplates, stirrers, and/or stirring Hotplates.
  • Ersatzteile und Zubehör für fortschrittliche Heizplatten, Rührer und/oder Heizplatten-Rührer.
Spezifikation
Beschreibung Wird an Heizplatte oder Rührer angeschlossen
Zur Verwendung mit (Geräte) Undergrad-Heizplatten und Rühr-Heizplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Flüssigkeits-Temperatursteuerung
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Modell SCT2
Temperatur (angloamerikanisch) 122 °F bis 392 °F
Temperatur (metrisch) 50°bis 200 °C
Typ Temperaturregler
Breite (angloamerikanisch) 3,5 in.
Gewicht (metrisch) 635 g
Display LED
Abmessungen (L x B x H) 7,5 x 9 x 12,3 cm
Genauigkeit ± 0,5 °C
Beschichtung Unbeschichtet
Material Kunststoff, Edelstahl
Gewicht (angloamerikanisch) 1,4 lb.