Learn More
United Scientific™ Rührstäbe mit Gummischaber
Artikelnummer. p-2380775 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
254 mm
Durchmesser (metrisch):
6 mm
Länge (angloamerikanisch):
10 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0.23 in.
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11779779
Marke: United Scientific™ 0636956
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Rührstäbe aus Glas werden mit bereits angebrachtem Gummiwischer geliefert.
  • Rubber policeman attached to glass rod facilitates scraping and mixing.
  • Stirring rods are made of soft flint glass.
  • Both ends fire-polished and rounded.
  • Policemen are made of natural rubber.
  • Pre-assembled.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.23 in.
Abmessungen (L x B x H) 11.5 x 4 x 0.5 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von Präzipitatrückständen oder Feststoffen aus der Innenseite von Gefäßen oder von Bechern, Kolben oder anderen Glasoberflächen
Enthält Zellschaber aus Gummi am Ende
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 254 mm
Material Glas
Menge 12/Pckg.
Form Kugel
Typ Rührstab