Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
305 mm
457 mm
610 mm
762 mm
Enthält:
Propeller, 108 mm
Propeller, 63.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Propeller, 63.5 mm |
| Menge | Je 1 |
| Größe | 610 mm |
| Typ | Rührschaft |