Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft
Artikelnummer. 15133007 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
305 mm
457 mm
610 mm
762 mm
Enthält:
Propeller, 108 mm
Propeller, 63.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15133007
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für die Erzeugung axialer Durchflussmengen in Gefäßen von oben nach unten. Fisherbrand™ Rührwellen aus Edelstahl mit Propellern sind für den Einsatz mit obenliegenden Rührwerken vorgesehen.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsbeständig
Spezifikation
Enthält Propeller, 63.5 mm
Menge Je 1
Größe 762 mm
Typ Rührschaft