Learn More
Fisherbrand™ Rührschaft
Artikelnummer. p-8008939 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
305 mm
457 mm
610 mm
762 mm
Enthält:
Propeller, 108 mm
Propeller, 63.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe Enthält unitSize
15103007 305 mm Propeller, 63.5 mm 1 Stück
15143007 457 mm Propeller, 108 mm 1 Stück
15113007 457 mm Propeller, 63.5 mm 1 Stück
15123007 610 mm Propeller, 63.5 mm 1 Stück
15133007 762 mm Propeller, 63.5 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 15103007
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Hervorragend geeignet für die Erzeugung axialer Durchflussmengen in Gefäßen von oben nach unten. Fisherbrand™ Rührwellen aus Edelstahl mit Propellern sind für den Einsatz mit obenliegenden Rührwerken vorgesehen.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsbeständig
Spezifikation
Enthält Propeller, 63.5 mm
Menge Je 1
Größe 305 mm
Typ Rührschaft