missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STMN2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16827063 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16827063 150 μL 150 Mikroliter
16837063 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16827063

Marke: Proteintech 105861AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the stathmin family of phosphoproteins. Stathmin proteins function in microtubule dynamics and signal transduction. The encoded protein plays a regulatory role in neuronal growth and is also thought to be involved in osteogenesis. Reductions in the expression of this gene have been associated with Down′s syndrome and Alzheimer′s disease. Alternatively spliced transcript variants have been observed for this gene. A pseudogene of this gene is located on the long arm of chromosome 6.

Spezifikation

Antigen STMN2
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.18 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen STMN2
Gen-Zugriffsnummer P21818, P55821, Q93045
Gen-Alias Protein SCG10, SCG10, SCGN10, SGC10, Stathmin 2, stathmin like 2, STMN2
Gensymbole Stmn2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen STMN2 Fusion Protein Ag0929
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11075, 20257, 84510
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.