missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate

Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate |
| CAS | 1173022-21-3 |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 1 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 10mM with sonication in DMSO |
| Summenformel | C19H10N2O3.C2H4O2 |
| Formelmasse | Observed MW: 374.35 |
Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur