Learn More
Tocris Bioscience™ STO-609 acetate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18708087
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18708087 50 mg 50 Milligramm
18066052 10 mg 10 Milligramm
18739047 1 mg 1 Milligramm
3 options
Artikelnummer. 18708087
Marke: Tocris Bioscience™ 1551/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective CaM kinase kinase inhibitor
STO-609 acetate is a selective, cell-permeable inhibitor of Ca2+-calmodulin-dependent protein kinase kinase (Ki values are 80 and 15 ng/ml for inhibition of CaM-KKα and CaM-KKβ respectively); competes for the ATP-binding site. Displays > 80-fold selectivity over CaMK1, CaMK2, CaMK4, MLCK, PKC, PKA and p42 MAPK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Oxo-7H-benzimidazo[2,1-a]benz[de]isoquinoline-3-carboxylic acid acetate
CAS 1173022-21-3
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 50 mg
Löslichkeit Soluble to 10mM with sonication in DMSO
Summenformel C19H10N2O3.C2H4O2
Formelmasse Observed MW: 374.35
Nur für Forschungszwecke