Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Glocken für Unterdruckkammern
Artikelnummer. 10000591
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
254 mm
305 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Packungsgröße
10000591 254 mm 1 Stück
10719041 305 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Unterdruckkammern bei Verwendung für Vakuum-Anwendungen nicht autoklavieren. Nicht mit ungesättigten halogenierten Kohlenwasserstoffen verwenden.
Artikelnummer. 10000591 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DS53200910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00 €
    287.00 € / 1 Stück
    Sparen 28.00 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Unterdruckkammern bei Verwendung für Vakuum-Anwendungen nicht autoklavieren. Nicht mit ungesättigten halogenierten Kohlenwasserstoffen verwenden.
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen mit diesen chemisch beständigen Ersatz-Vakuumgläsern aus, die weniger wiegen als Glas und einen warmen, bernsteinfarbenen Farbton haben.
Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen mit chemisch beständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Vakuumglocken durch. Diese Glocken wiegen weniger als Glas und haben einen warmen bernsteinfarbenen Farbton.
Eigenschaften:
  • Identisch mit den in den Bestellnummern 5305-0910 und 5305-1212 enthaltenen Glocken
  • Einfacher zu handhaben als Glas und zerbricht oder zersplittert nicht
  • Durchsichtig
Bestellinformationen:
Nur Glocke; Platte und Dichtungen müssen gesondert bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Brim Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Nalgene™ Unterdruckkammer
Kapazität (angloamerikanisch) 2,625 gal.
Kapazität (metrisch) 8.3L
Farbe Durchsichtig/braun
Durchmesser (angloamerikanisch) 8,75 in.
Durchmesser (metrisch) 222 mm
Höhe (angloamerikanisch) 10 in.
Höhe (metrisch) 254 mm
Material Polyetherimid
Typ Ersatz Vacuum Jars ; 2.13 gal . ( 8.3L )