Beschreibung
The Stomach Matched Tumor & Normal Tissue Lysate is derived from human.
Spezifikation
Spezifikation
| Tissue | Stomach |
| Menge | 2 Fläschchen |
| Wirtsspezies | Human |
| Inhalt und Lagerung | Store at −80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |