Learn More
mb2 Hocker auf Rollen
Beschreibung
- Hocker mit gepolstertem Sitz aus Kunstleder
- Pneumatischer Zylinder zur Höhenverstellung
- 5-Sterne-Untergestell aus verstärktem Nylon ø600 mm
- Hartbodenrollen 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Low Stool |
| Farbe | Black |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Menge | 1 Ea. |
| Sitzhöhe | 400 to 560 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5 kg |
| Mit Armlehnen | No |
| Mit Rückenlehne | No |
| Mit Laufrollen | Yes |
| Fußstütze | No |
| Mehr anzeigen |