Learn More
mb2 Stool on Castors - Wood
Artikelnummer. 11927654
Click to view available options
:
Holds 5 Wheels
Artikelnummer. 11927654
Marke: mb2 AB4B1D1NE2
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Stool on casters - wood seat - Standard height
  • Stool with wood seat
  • Pneumatic cylinder for height adjustment
  • 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
  • Hard floor castors 50 mm
Spezifikation
Produkttyp Stuhl
Farbe Natural
Einstellbar (Höhe) Yes
Verstellbar Height
Autoklavierbar Not Autoclavable
Ausführung Fireproof
Höhe (metrisch) 496 mm
Aufnahmevermögen 5 Wheels
Sitzhöhe 400 to 560 mm
Gewicht (metrisch) 5.78 kg
Mit Armlehnen No
Mit Rückenlehne No
Mit Laufrollen Yes
Fußstütze No
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule No
Mit Neigung No
Material Plywood
Sitztyp Desk Height