Learn More
mb2 Hocker auf Gleitern – Mittlere Hubhöhe
Artikelnummer. 30130598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30130598 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30130598 Lieferant mb2 Lieferanten-Nr. AT7B2D1E3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00 €
    153.00 € / 1 Stück
    Sparen 9.00 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 22-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hocker auf Gleitern – Gepolsterter Sitz in Kunstleder – Mittlere Hubhöhe
  • Hocker mit gepolstertem Sitz aus Kunstleder
  • Pneumatikzylinder zur Höhenverstellung
  • 5-Stern-verstärkter Nylonfuß, 600 mm
  • Gleiter
Spezifikation
Produkttyp Sitzhocker
Farbe Schwarz
Einstellbar (Höhe) Ja
Menge Je 1
Sitzhöhe 440 bis 630 mm
Gewicht (metrisch) 5,12 kg
Mit Armlehnen Nein
Mit Rückenlehne Nein
Mit Laufrollen Nein
Fußstütze Nein
Mit Unterstützung der Lendenwirbelsäule Nein
Mit Neigung Nein
Material Vinylpolsterung
Sitztyp Stuhl