Learn More
mb2 Stool on Glides - Wood
Beschreibung
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Glides
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stuhl |
| Farbe | Natural |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Verstellbar | Height |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Ausführung | Fireproof |
| Höhe (metrisch) | 496 mm |
| Aufnahmevermögen | 5 Pads |
| Sitzhöhe | 390 to 540 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5.78 kg |
| Mehr anzeigen |