Learn More
mb2 Stool on Glides - Wood - Mid Lift
Click to view available options
:
Holds 5 Pads
Description
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Glides
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Stuhl |
| Farbe | Natural |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Verstellbar | Height |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Ausführung | Fireproof |
| Höhe (metrisch) | 646 mm |
| Aufnahmevermögen | 5 Pads |
| Sitzhöhe | 450 to 630 mm |
| Gewicht (metrisch) | 5.78 kg |
| Show More |