Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Artikelnummer. 15894518 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Stopfenöffnung unitSize
15894518 14.5 NS 2,5 mm 50 Stück
15901511 12.5 NS 2,5 mm 50 Stück
15874518 12.5 NS 2 mm 50 Stück
15804528 14.5 NS 4 mm 50 Stück
15814528 18.8 NS 4 mm 25 Stück
15834528 18.8 NS 6 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15894518 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286037505
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
  • Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
  • Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
  • Steigung 1:10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material SBW-J-Glas
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Anzahl pro Packung 50/Packung