Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, mit Gewinde, SBW-J Glas, geschliffen
Artikelnummer. 15901511 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Stopfenöffnung Packungsgröße
15901511 12.5 NS 2,5 mm 50 Stück
15894518 14.5 NS 2,5 mm 50 Stück
15874518 12.5 NS 2 mm 50 Stück
15804528 14.5 NS 4 mm 50 Stück
15814528 18.8 NS 4 mm 25 Stück
15834528 18.8 NS 6 mm 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15901511 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 286034208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 €
    412.50 € / 50 Stück
    Sparen 142.50 €
    25% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gängigstes Hahnküken im geschliffenen DURAN™ Einweghahn.
Massive Hahnküken aus SBW-J Glas haben ein Gewinde, auf die die 3-teilige Schraubsicherung montiert wird. Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • Massive Hahnküken aus SBW-J Glas
  • Die Hahnküken werden in 3 NS Größen und je NS Größe in zwei Bohrungsvarianten angeboten
  • Montage und somit Sicherung des Hahnküken mittels der 3-teilige Schraubsicherung
  • Steigung 1:10
Specifications
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material SBW-J-Glas
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verschlussgröße 12.5 NS
Anzahl pro Packung 50/Packung