missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Schlauchstutzen für StopCock mit Außengewinde lieferbar
- Dicht schließend für vollständige Abdichtung
- Besonders einfach
- Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Hahns
- Druckfest bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufhalterung und Tülle)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zulaufseite: Hutmutter mit 3/4 Zoll-Innengewinde; Ablaufseite: Hutmutter mit 3/4 Zoll-Innengewinde |
| Material | Kunststoff |
| Druck | 2 bar |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Enthält | Mit Anschlusskappenmutter, garantierte vertikale Position des Hahns |
| Outlet Port | 3/4 in. Innengewinde-Hutmutter |
| Connectors | 3/4 in. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?