Learn More
BOLA Stopcocks with Hose Connectors
Artikelnummer. 10627911
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
4 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10627911
Marke: BOLA E65053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stopcocks with Hose Connectors PTFE, for low pressures
  • 2-way stopcock with straight bore and two hose connectors or 3-way stopcock with T-shaped bore and three hose connectors for connecting elastic tubing.
  • Conical stopcock plug, tightness is increased by turning the nut on the lower side.
  • 3-way stopcock plug with T-shaped mark of flow direction.
  • Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Autoklavierbar Autoclavable
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 6 mm
Zertifizierung/Konformität FDA