Learn More
BOLA Stopcocks with Hose Connectors
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
4 mm
4,5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- 2-way stopcock with straight bore and two hose connectors or 3-way stopcock with T-shaped bore and three hose connectors for connecting elastic tubing.
- Conical stopcock plug, tightness is increased by turning the nut on the lower side.
- 3-way stopcock plug with T-shaped mark of flow direction.
- Universal chemical resistance, the flowing product is only exposed to PTFE.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 1,5 mm |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 4,5 mm |
| Zertifizierung/Konformität | FDA |