Learn More
ratiolab™ Stopfen für Reagenzgläser
Artikelnummer. 11331153
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Außendurchmesser (metrisch):
11 bis 12 mm
16 bis 17 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11331153 Blau 16 bis 17 mm 1000 Stück
12341523 Rot 16 bis 17 mm 1000 Stück
14809860 Gelb 16 bis 17 mm 1000 Stück
13465056 Grün 11 bis 12 mm 1000 Stück
13470147 Grün 16 bis 17 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11331153 Lieferant ratiolab™ Lieferanten-Nr. 391490B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.00 €
    17.51 € / 1000 Stück
    Sparen 1.49 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschließen Sie Ihre Reagenzgläser mit diesen besonders sicheren Stopfen.
  • Sorgt dank zweier Dichtungsringe für eine sehr dichte Abdichtung.
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 16 bis 17 mm
Material Polyethylen
Farbe Blau
Verpackung Beutel
Menge 1000 Stopfen/Beutel