Learn More
Eppendorf Storage Base for CellXpert CS220
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
CellXpert CS220
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Heaight: 65 cm
- For single device only
- Adjustable feet for levelling
- Allows easy cleaning below device and access with standard forklift to move devices
- Eppendorf service required for installation
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Positioning Base |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CellXpert CS220 |