Learn More
Wesbart™ Vorratsbehälter
Artikelnummer. 15915590
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
100 x 510 mm (HxB)
100 x 520 mm (HxB)
200 x 155 mm (HxB)
220 x 180 mm (HxB)
225 x 232 mm (HxB)
235 x 180 mm (HxB)
235 x 155 mm
240 x 190 mm (HxB)
240 x 280 mm (HxB)
280 x 140 mm (HxB)
280 x 280 mm (HxB)
560 x 200 x 170 mm
600 x 180 x 280 mm
680 x 140 x 280 mm
90 x 133 mm (HxB)
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
15915590 280 x 140 mm (HxB) 1 Stück
15755855 90 x 133 mm (HxB) 1 Stück
16246941 560 x 200 x 170 mm 1 Stück
15734758 100 x 510 mm (HxB) 1 Stück
16213481 680 x 140 x 280 mm 1 Stück
15733058 100 x 520 mm (HxB) 1 Stück
15971287 600 x 180 x 280 mm 1 Stück
15749738 200 x 155 mm (HxB) 1 Stück
15788807 220 x 180 mm (HxB) 1 Stück
15811458 225 x 232 mm (HxB) 1 Stück
15961231 235 x 155 mm 1 Stück
15757039 235 x 180 mm (HxB) 1 Stück
15881118 240 x 190 mm (HxB) 1 Stück
15871118 240 x 280 mm (HxB) 1 Stück
15925590 280 x 280 mm (HxB) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 15915590 Lieferant Wesbart™ Lieferanten-Nr. BIN769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.55 €
    82.62 € / 1 Stück
    Sparen 14.93 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eine praktische Methode, um lose Gegenstände sicher im Gefrierschrank aufzubewahren.
  • Die Aufbewahrungsbehälter werden aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl gefertigt.
  • Alle Aufbewahrungsboxen verfügen entweder über einen klappbaren Griff oder einen Handgriff.
  • Die Behälter können bei Bedarf mit Griffen an beiden Enden für den Transport versehen werden.
  • Alle Aufbewahrungsbehälter sind mit einem Etikettenhalter ausgestattet, damit der Benutzer leicht erkennen kann, welchen Behälter er benötigt.
  • Spezifikation
    Typ Vorratsbehälter
    Material Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Lose Gegenstände sicher im Gefrierschrank aufbewahren
    Enthält Griff an einem Ende und ein Etikettenhalter
    Abmessungen (L x B x H) 280 x 140 mm (HxB)
    Breite (metrisch) 140 mm
    Höhe (metrisch) 280 mm
    Gewicht (metrisch) 0.8 kg
    Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschrank