Learn More
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss
Artikelnummer. p-8002818 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10 L
25 l
60 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10380861
Marke: Buerkle™ 04020005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Vorratsflaschen mit Gewindeanschluss haben dicke Seiten mit robustem Tragegriff für sicheren Transport und sichere Lagerung.
  • Über das zusätzliche Entlüftungsventil kann Luft in den Behälter eingelassen werden, um ein Vakuum in der Flasche zu verhindern.
  • Der Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
  • Über einen Gewindeanschluss kann ein Hahn oder anderes Zubehör mit 3/4-Zoll-Innengewinde/Hutmutter angebracht werden.
  • HDPE
  • Durchmesser der Flaschenöffnung: 50 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 L
Farbe Transparent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Enthält Deckel, 1 Griff, Gewindestutzen
Material HDPE
Transparenz Ja
Gewindegröße (metrisch) 50 mm
Closure Included Ja
Graduated Ja
Höhe (metrisch) 330 mm
Produkttyp Vorratsflasche
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 167 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Dispensierung durch den Verschluss Nein