Learn More
Buerkle™ LDPE Deckel für Rundbehälter
Artikelnummer. 10665791 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
200 l-Rundbehälter
25 l-Rundbehälter
30 l-Rundbehälter
35 l-Rundbehälter
50 l-Rundbehälter
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
10665791 25 l-Rundbehälter 1 Stück
10230093 30 l-Rundbehälter 1 Stück
10434245 35 l-Rundbehälter -
10508462 50 l-Rundbehälter 1 Stück
10238540 200 l-Rundbehälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10665791 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 34900251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00 €
    100.19 € / 1 Stück
    Sparen 9.81 €
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der LDPE Deckel für Rundbehälter ist die perfekte Lösung für Buerkle™ Rundbehälter.
  • LDPE
  • Deckel für runden Behälter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Deckel
Farbe Durchsichtig
Material LDPE
Verschlusstyp Deckel
Zur Verwendung mit (Geräte) 25 l-Rundbehälter